3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR6479-5G
APOSOR6479-5GEA 219 EUR
APOSOR6479-5G
3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formula: C₉H₉IO₂
MW: 276,071 g/mol
Pto. de fusión: 86…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040789
Núm. CAS: 96606-95-0