17-Bromoheptadecanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6480-500MG OR6480-100MG
APOSOR6480-500MGEA 308 EUR
APOSOR6480-500MG APOSOR6480-100MG
17-Bromoheptadecanoic acid
17-Bromoheptadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formula: C₁₇H₃₃BrO₂
Pto. de fusión: 72…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040782
Núm. CAS: 13099-35-9
EINECS: 236-017-7