2-Bromooctadecanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6493-1G OR6493-5G
APOSOR6493-1GEA 145 EUR
APOSOR6493-1G APOSOR6493-5G
2-Bromooctadecanoic acid
2-Bromooctadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formula: C₁₈H₃₅BrO₂
Pto. de fusión: 58…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021694
Núm. CAS: 142-94-9
UN: 3261
ADR: 8,III