1,6-Anhydro-β-D-mannopyranose
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1R,2S,3S,4S,5R)-2,3,4-Trihydroxy-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane, (1R,2S,3S,4S,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol
OR6525T-1G OR6525T-5G
APOSOR6525T-1GEA 328 EUR
APOSOR6525T-1G APOSOR6525T-5G
1,6-Anhydro-β-D-mannopyranose
1,6-Anhydro-β-D-mannopyranose
Formula: C₆H₁₀O₅
MW: 162,141 g/mol
Pto. de fusión: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069698
Núm. CAS: 14168-65-1