trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6575-25G OR6575-5G
APOSOR6575-25GEA 33.5 EUR
APOSOR6575-25G APOSOR6575-5G
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid 98%
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₄
Pto. de fusión: 177…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004387
Núm. CAS: 14737-89-4
EINECS: 219-025-5