3-Bromocinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(3-Bromophenyl)acrylic acid, 3-(3-Bromophenyl)prop-2-enoic acid
OR6579-100G
APOSOR6579-100GEA 85.7 EUR
APOSOR6579-100G
3-Bromocinnamic acid 97%
3-Bromocinnamic acid
Formula: C₉H₇BrO₂
MW: 227,055 g/mol
Pto. de fusión: 177…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004382
Núm. CAS: 32862-97-8
EINECS: 251-267-7