trans-4-Cyanocinnamic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2E)-3-(4-Cyanophenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Cyanophenyl)acrylic acid
OR6585-1G OR6585-500MG
APOSOR6585-1GEA 26.1 EUR
APOSOR6585-1G APOSOR6585-500MG
trans-4-Cyanocinnamic acid 98%
trans-4-Cyanocinnamic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,168 g/mol
Pto. de fusión: 245…248 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016845
Núm. CAS: 16642-94-7