3-(Thien-2-yl)acrylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6589-25G
OR6589-5G
APOSOR6589-25GEA
97.3
EUR
APOSOR6589-25G
APOSOR6589-5G
3-(Thien-2-yl)acrylic acid 98%
3-(Thien-2-yl)acrylic acid
Formula:
C₇H₆O₂S Pto. de fusión: 145…148 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005455 Núm. CAS: 1124-65-8 |