6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6616-1G OR6616-5G
APOSOR6616-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6616-1G APOSOR6616-5G
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid 96%
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Pto. de fusión: 170 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075289
Núm. CAS: 53636-70-7