3,5-Dibromophenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-(3,5-Dibromophenyl)acetic acid
OR6636-10G
OR6636-25G
APOSOR6636-10GEA
0
EUR
APOSOR6636-10G
APOSOR6636-25G
3,5-Dibromophenylacetic acid 98%
3,5-Dibromophenylacetic acid
Formula:
C₈H₆Br₂O₂ MW: 293,94 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07787513 Núm. CAS: 188347-49-1 |