4'-Methyl-3'-nitroacetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6637-1G OR6637-250MG OR6637-5G
APOSOR6637-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6637-1G APOSOR6637-250MG APOSOR6637-5G
4'-Methyl-3'-nitroacetanilide
4'-Methyl-3'-nitroacetanilide
Formula: C₉H₁₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024277
Núm. CAS: 2719-14-4