N1-Benzylbenzene-1,2-diamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N1-(Phenylmethyl)benzene-1,2-diamine, N1-Benzylphenylene-1,2-diamine
OR6664-5G OR6664-10G
APOSOR6664-5GEA 105 EUR
APOSOR6664-5G APOSOR6664-10G
N1-Benzylbenzene-1,2-diamine 95%
N1-Benzylbenzene-1,2-diamine
Formula: C₁₃H₁₄N₂
MW: 198,264 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094682
Núm. CAS: 5822-13-9