4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Dimethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde, 4-(Dimethylamino)salicylaldehyde, 5-(Dimethylamino)-2-formylphenol
OR6690-5G
APOSOR6690-5GEA 142 EUR
APOSOR6690-5G
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Pto. de fusión: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00027419
Núm. CAS: 41602-56-6