5-Amino-3-(fur-2-yl)isoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Furan-2-yl)isoxazol-5-amine
OR6697-150MG OR6697-50MG
APOSOR6697-150MGEA 147 EUR
APOSOR6697-150MG APOSOR6697-50MG
5-Amino-3-(fur-2-yl)isoxazole
5-Amino-3-(fur-2-yl)isoxazole
Formula: C₇H₆N₂O₂
MW: 150,135 g/mol
Pto. de fusión: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01754641
Núm. CAS: 33866-44-3