1-(4-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl isocyanate
OR6721-1G OR6721-250MG
APOSOR6721-1GEA 985 EUR
APOSOR6721-1G APOSOR6721-250MG
1-(4-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole 97%
1-(4-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole
When melted, may contain small amount of sediment
Formula: C₁₁H₈N₂O
MW: 184.194 g/mol
Pto. de fusión: 65…66 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07772803
Núm. CAS: 857283-60-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III