5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6722-1G
APOSOR6722-1GEA 0 EUR
APOSOR6722-1G
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-sulphonyl chloride 97%
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₈ClNO₃S
MW: 257,693 g/mol
Pto. de fusión: 61…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658966
Núm. CAS: 857283-56-8
UN: 3261
ADR: 8,II