N-Methyl-1-[4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6728-100MG OR6728-1G OR6728-250MG
APOSOR6728-100MGEA 58.2 EUR
APOSOR6728-100MG APOSOR6728-1G APOSOR6728-250MG
N-Methyl-1-[4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methylamine 97%
N-Methyl-1-[4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methylamine
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Pto. de fusión: 51…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772819
Núm. CAS: 857283-77-3
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III