[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-[2-(Aminomethyl)phenyl]-1H-pyrazole, 1-(Aminomethyl)-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzene, 2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzylamine
OR6729-1G
APOSOR6729-1GEA 194 EUR
APOSOR6729-1G
[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylamine 95%
[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylamine
Formula: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,214 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C (0,5 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086189
Núm. CAS: 449758-13-8
UN: 2735
ADR: 8,III