[3-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylamine 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6732-1G OR6732-250MG
APOSOR6732-1GEA 328 EUR
APOSOR6732-1G APOSOR6732-250MG
[3-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylamine 90%
[3-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylamine
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772827
Núm. CAS: 175696-70-5
UN: 2735
ADR: 8,III