Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Thieno[2,3-b]pyridine-2-carbaldehyde, 2-Formylthieno[2,3-b]pyridine
OR6738-100MG
APOSOR6738-100MGEA 0 EUR
APOSOR6738-100MG
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 97+%
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₈H₅NOS
MW: 163,196 g/mol
Pto. de fusión: 141,5…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772791
Núm. CAS: 53174-98-4