3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Carboxyphenyl)pyrrolidine
OR6744-1G OR6744-5G
APOSOR6744-1GEA 143 EUR
APOSOR6744-1G APOSOR6744-5G
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid 97%
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Pto. de fusión: 215…217 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426724
Núm. CAS: 72548-79-9