3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6746-1G OR6746-250MG
APOSOR6746-1GEA 154 EUR
APOSOR6746-1G APOSOR6746-250MG
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate 97%
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate
Formula: C₁₂H₁₅NO₃·ClH·H₂O
MW: 275,729 g/mol
Pto. de fusión: 247…251 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772833
Núm. CAS: 857283-67-1