Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6750-1G OR6750-250MG
APOSOR6750-1GEA 190 EUR
APOSOR6750-1G APOSOR6750-250MG
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 97%
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol
Formula: C₈H₇NOS
Pto. de fusión: 46,5…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772792
Núm. CAS: 131337-81-0