2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2,5-Dimethyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol, (2,5-Dimethyloxazol-4-yl)methanol
OR6751-1G OR6751-250MG OR6751-5G
APOSOR6751-1GEA 139 EUR
APOSOR6751-1G APOSOR6751-250MG APOSOR6751-5G
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole 97%
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Formula: C₆H₉NO₂
Pto. de fusión: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772804
Núm. CAS: 92901-94-5