4-[5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N1-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl 4-[5-(hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-[5-(hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine
OR6759-1G
OR6759-250MG
APOSOR6759-1GEA
154
EUR
APOSOR6759-1G
APOSOR6759-250MG
4-[5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N1-BOC protected
4-[5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N1-BOC protected
Formula:
C₁₅H₂₄N₂O₃S MW: 312.428 g/mol Pto. de fusión: 150…153 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368658 Núm. CAS: 857283-66-0 |