Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6765-1G OR6765-5G
APOSOR6765-1GEA 92.8 EUR
APOSOR6765-1G APOSOR6765-5G
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Formula: C₈H₇Br₂NO₂
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436085
Núm. CAS: 3282-10-8