Methyl 5-methylhex-2-enoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6768-1G OR6768-25G OR6768-5G
APOSOR6768-1GEA 37.7 EUR
APOSOR6768-1G APOSOR6768-25G APOSOR6768-5G
Methyl 5-methylhex-2-enoate 97%
Methyl 5-methylhex-2-enoate
Formula: C₈H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 95…100 °C (26 mm Hg)
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137613
Núm. CAS: 68797-67-1
UN: 3272
ADR: 3,III