Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6789-1G
OR6789-250MG
APOSOR6789-1GEA
255
EUR
APOSOR6789-1G
APOSOR6789-250MG
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Formula:
C₇H₄N₂O₂S Pto. de fusión: 220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07371382 Núm. CAS: 59944-79-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |