N-Methyl-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl]methylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-{3-[(Methylamino)methyl]pyridin-2-yl}pyrrolidine, 3-[(Methylamino)methyl]-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR6796-1G OR6796-250MG
APOSOR6796-1GEA 394 EUR
APOSOR6796-1G APOSOR6796-250MG
N-Methyl-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl]methylamine 97%
N-Methyl-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl]methylamine
Formula: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191.273 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772854
Núm. CAS: 857284-17-4
UN: 2735
ADR: 8 III