N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR6800-1G OR6800-250MG
APOSOR6800-1GEA 893 EUR
APOSOR6800-1G APOSOR6800-250MG
N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine 97%
N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine
Formula: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,252 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08060515
Núm. CAS: 852431-03-9