4-Chloro-6-methoxy-1H-indole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR6800T-100MG OR6800T-250MG OR6800T-1G
APOSOR6800T-100MGEA 77.4 EUR
APOSOR6800T-100MG APOSOR6800T-250MG APOSOR6800T-1G
4-Chloro-6-methoxy-1H-indole 95+%
4-Chloro-6-methoxy-1H-indole
A promutagen derived from fava beans.
Formula: C₉H₈ClNO
MW: 181.619 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238559
Núm. CAS: 93490-31-4