1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6804-1G OR6804-250MG
APOSOR6804-1GEA 0 EUR
APOSOR6804-1G APOSOR6804-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
Formula: C₆H₁₁N₃
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772801
Núm. CAS: 384821-19-6
UN: 1760
ADR: 8,III