{3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-{2-[3-(Aminomethyl)phenoxy]ethyl}morpholine, 3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]benzylamine
OR6807-1G OR6807-250MG
APOSOR6807-1GEA 0 EUR
APOSOR6807-1G APOSOR6807-250MG
{3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine 95%
{3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine
Formula: C₁₃H₂₀N₂O₂
MW: 236.31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772847
Núm. CAS: 857284-08-3
UN: 2735
ADR: 8 III