1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6844-1G OR6844-2G OR6844-500MG
APOSOR6844-1GEA 0 EUR
APOSOR6844-1G APOSOR6844-2G APOSOR6844-500MG
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride 97%
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride
Formula: C₁₇H₂₀N₂O·ClH
Pto. de fusión: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191210
Núm. CAS: 321132-21-2