5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Prop-2-yl)cyclohexane-1,3-dione hydrate, 1,3-Dioxo-5-isopropylcyclohexane hydrate
OR6869-1G OR6869-5G
APOSOR6869-1GEA 85.7 EUR
APOSOR6869-1G APOSOR6869-5G
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate 97%
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate
Formula: C₉H₁₄O₂·H₂O
MW: 172,222 g/mol
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150873
Núm. CAS: 207399-18-6