1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6879-100MG OR6879-500MG
APOSOR6879-100MGEA 0 EUR
APOSOR6879-100MG APOSOR6879-500MG
1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate 95%
1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate
Formula: C₇H₁₅ClN₂·2ClH·H₂O
Pto. de fusión: ∼ 215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150090
Núm. CAS: 34782-06-4