1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR6891-1G
OR6891-500MG
APOSOR6891-1GEA
132
EUR
APOSOR6891-1G
APOSOR6891-500MG
1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine
Formula:
C₁₁H₂₃N₃ Pto. Ebullición: 106…108 °C (0,2 mm Hg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01320895 Núm. CAS: 224309-80-2 UN: 2735 ADR: 8,III |