1-[3-(Piperidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]piperidine
OR6892-10G OR6892-2G OR6892-5G
APOSOR6892-10GEA 510 EUR
APOSOR6892-10G APOSOR6892-2G APOSOR6892-5G
1-[3-(Piperidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 98%
1-[3-(Piperidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine
Formula: C₁₂H₂₅N₃
MW: 211,347 g/mol
Pto. Ebullición: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320896
Núm. CAS: 111594-93-5