1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-amine
OR6911-1G
OR6911-500MG
OR6911-5G
APOSOR6911-1GEA
111
EUR
APOSOR6911-1G
APOSOR6911-500MG
APOSOR6911-5G
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine 97%
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine
Formula:
C₁₂H₂₃N₃ MW: 209,331 g/mol Pto. Ebullición: 76…78 °C (0,5 mm Hg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191216 Núm. CAS: 199475-35-9 UN: 2735 ADR: 8,III |