4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6915-2G
OR6915-5G
APOSOR6915-2GEA
125
EUR
APOSOR6915-2G
APOSOR6915-5G
4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine 98%
4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine
Formula:
C₁₁H₂₃N₃O Pto. Ebullición: 114…116 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01075238 Núm. CAS: 436852-18-5 |