1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N,N-Dipropyl-3-(piperazin-1-yl)propylamine, N,N-Dipropyl-N-[3-(piperazin-1-yl)prop-1-yl]amine
OR6917-1G OR6917-250MG
APOSOR6917-1GEA 77 EUR
APOSOR6917-1G APOSOR6917-250MG
1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine
Formula: C₁₃H₂₉N₃
MW: 227,389 g/mol
Pto. Ebullición: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075183
Núm. CAS: 827614-51-7