1-[3-(Diallylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N,N-Diallyl-3-(piperazin-1-yl)propylamine, 1-{3-[Di(prop-2-en-1-yl)amino]prop-1-yl}piperazine
OR6918-25G
OR6918-2G
OR6918-5G
APOSOR6918-25GEA
477
EUR
APOSOR6918-25G
APOSOR6918-2G
APOSOR6918-5G
1-[3-(Diallylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(Diallylamino)prop-1-yl]piperazine
Formula:
C₁₃H₂₅N₃ MW: 223,358 g/mol Pto. Ebullición: 85…87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01075180 Núm. CAS: 827614-52-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...