Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6928-5G OR6928-1G OR6928-25G
APOSOR6928-5GEA 68.4 EUR
APOSOR6928-5G APOSOR6928-1G APOSOR6928-25G
Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate 98%
Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₁NO₂
Pto. Ebullición: 125…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191221
Núm. CAS: 72551-53-2