1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Piperidone propylene ketal
OR6947-25G OR6947-5G OR6947-1G
APOSOR6947-25GEA 433 EUR
APOSOR6947-25G APOSOR6947-5G APOSOR6947-1G
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane, grado técnico
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane
Formula: C₈H₁₅NO₂
Pto. Ebullición: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040749
Núm. CAS: 180-94-9