4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6961-1G OR6961-250MG OR6961-5G
APOSOR6961-1GEA 264 EUR
APOSOR6961-1G APOSOR6961-250MG APOSOR6961-5G
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Formula: C₅H₄N₂O
Pto. Ebullición: 162 °C (763 mm Hg)
Densidad: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01111976
Núm. CAS: 1003-52-7
EINECS: 213-709-7
UN: 1993
ADR: 3,III