5-Ethylcyclohexane-1,3-dione 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6970-1G OR6970-250MG OR6970-500MG
APOSOR6970-1GEA 277 EUR
APOSOR6970-1G APOSOR6970-250MG APOSOR6970-500MG
5-Ethylcyclohexane-1,3-dione 98%
5-Ethylcyclohexane-1,3-dione
Formula: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129457
Núm. CAS: 862168-16-9