Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6987-1G OR6987-5G OR6987-25G
APOSOR6987-1GEA 143 EUR
APOSOR6987-1G APOSOR6987-5G APOSOR6987-25G
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate
Formula: C₁₀H₉ClO₃
Pto. Ebullición: 132…138 °C (0,38 mm Hg)
Pto. de fusión: 42…46 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216520
Núm. CAS: 22027-53-8