2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(2-Sulphamoylphenyl)benzoic acid, 2'-(Aminosulphonyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR6989-1G
OR6989-250MG
APOSOR6989-1GEA
615
EUR
APOSOR6989-1G
APOSOR6989-250MG
2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₃H₁₁NO₄S MW: 277,296 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03001764 Núm. CAS: 352615-90-8 |