5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70005-1G OR70005-250MG OR70005-5G
APOSOR70005-1GEA 91.5 EUR
APOSOR70005-1G APOSOR70005-250MG APOSOR70005-5G
5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde
Formula: C₅H₃BrOS
Pto. Ebullición: 114…116 °C (17 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09042555
Núm. CAS: 18791-79-2