7-Bromo-1,3-benzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70006-250MG OR70006-1G OR70006-5G
APOSOR70006-250MGEA 29 EUR
APOSOR70006-250MG APOSOR70006-1G APOSOR70006-5G
7-Bromo-1,3-benzoxazole
7-Bromo-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₄BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234619
Núm. CAS: 885270-14-4